Human MMP2 proenzyme (from fibroblasts)
Katalogové číslo ENZOALX200419C005
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 µG
- Zdroj:Fibroblasts
- Druhy:Human
- Sekvence:02
- Název proteinu/peptidu:MMP2 proenzyme
- Čistota:>90% (SDS-PAGE, Western blot)
- Formulace:Liquid. In 50 mM TRIS-HCl, pH 7,0, containing 200 mM NaCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05% BRIJ 35 and 0,05% sodium azide.
- Čištění:No other MMP contaminants are detectable
Specifikace
O tomto produktu
Isolated from human rheumatoid synovial fibroblasts. Requires activation.