Bovine;dog;human;mouse;pig;rat endothelin 1
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Certifikáty
O tomto produktu
Ordering information: Quantity: *Sold as net peptide weight.
Specifikace
- Čí. CAS:117399-94-7
- Druhy:PigHumanBovineDogRatMouse
- Proteinová synonyma:ET-1
- Název proteinu/peptidu:Endothelin 1
- Čistota:>98% (HPLC)
- Rozpustnost:1 mg/ml soluble in DMSO or 5% acetic acid
- Sekvence:H-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-OH
(Disulfide bonds between Cys1-Cys15and Cys3-Cys11) - Formulace:Lyophilised
- Molekulový vzorec:C₁₀₉H₁₅₉N₂₅O₃₂S₅