ContactUsLinkComponent
Blocking peptide for Adiponectin receptor 1 pAb Blocking Peptide
Blocking peptide for Adiponectin receptor 1 pAb Blocking Peptide
Katalogové číslo ENZOALX151045C100
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Blocking peptide for Adiponectin receptor 1 pAb Blocking Peptide
Katalogové číslo ENZOALX151045C100
Dodavatel:  ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 µG
  • Sekvence:
    02
  • Název proteinu/peptidu:
    Blocking Peptide for Adiponectin receptor 1 pAb Blocking Peptide
  • Čistota:
    >90% (HPLC)
  • Koncentrace:
    3,5 mg/ml
  • Formulace:
    Liquid. In 20 mM acetate buffer, pH 4,5.
Specifikace
O tomto produktu
Synthetic peptide corresponding to aa 345-369 of human, mouse or rat adiponectin receptor 1 (AdipoR1).