0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Systémy pro spojování a značení proteinů
Gold 525 dUTP (lyophilised)
Gold 525 dUTP (lyophilised)
Gold 525 dUTP (lyophilised)
Catalog # ENZOENZ42843L0050
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Expand image
Gold 525 dUTP (lyophilised)
Catalog # ENZOENZ42843L0050
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
Bal.:
50 Nmo
Popis:
Gold 525 dUTP (lyophilised)
Sekvence:
02
Čistota:
≥93% (HPLC)
Formulace:
Lyophilised
Specifications
About this item
Product Details
Product Details