AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Katalogové číslo ENZOBMLKI1070001
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Popis:AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
- Sekvence:02
- Formulace:30 µM in 50 mM HEPES, pH 7,4, 100 mM sodium chloride, 0,1% CHAPS, 10 mM dithiothreitol, 1 mM EDTA, 10% glycerol.
Specifikace
O tomto produktu
Fluorogenic chromophore. Ex(max): 380nm, Em(max): 460nm. Reference compound.