HDAC assay buffer II
Katalogové číslo ENZOBMLKI4220020
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:20 mL
- Popis:HDAC assay buffer II
- Sekvence:02
Specifikace
O tomto produktu
50 mM Tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mg/ml BSA.