Orders LinkContactUsLinkComponent
Proteasome assay buffer
02, Proteasome assay buffer, 20 mL
Katalogové číslo ENZOBMLKI3400020
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Proteasome assay buffer
Katalogové číslo ENZOBMLKI3400020
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Proteasome assay buffer
02, Proteasome assay buffer, 20 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Assay buffer from the 20S Proteasome Assay Kit for Drug Discovery.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20 mL
  • Popis:
    Proteasome assay buffer
  • Sekvence:
    02
Specifikace