Orders LinkContactUsLinkComponent
SIRT assay buffer
SIRT assay buffer
02, SIRT assay buffer, 20 mL
Katalogové číslo ENZOBMLKI2860020
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
SIRT assay buffer
Katalogové číslo ENZOBMLKI2860020
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
SIRT assay buffer
02, SIRT assay buffer, 20 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20 mL
  • Popis:
    SIRT assay buffer
  • Sekvence:
    02