0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry pro assay
MMP-1 colorimetric assay buffer
MMP-1 colorimetric assay buffer
MMP-1 colorimetric assay buffer
Catalog # ENZOBMLKI1730020
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Expand image
MMP-1 colorimetric assay buffer
Catalog # ENZOBMLKI1730020
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
Bal.:
20 mL
Popis:
MMP-1 colorimetric assay buffer
Sekvence:
02
Specifications
About this item
Product Details
Product Details