Orders LinkContactUsLinkComponent
PTP1B 2x assay buffer
PTP1B 2x assay buffer
02, PTP1B 2x assay buffer, 20 mL
Katalogové číslo ENZOBMLKI1310020
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
PTP1B 2x assay buffer
Katalogové číslo ENZOBMLKI1310020
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
PTP1B 2x assay buffer
02, PTP1B 2x assay buffer, 20 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20 mL
  • Popis:
    PTP1B 2x assay buffer
  • Sekvence:
    02