Orders LinkContactUsLinkComponent
Caspase assay buffer
02, Caspase assay buffer, 20 mL
Katalogové číslo ENZOBMLKI1110020
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Caspase assay buffer
Katalogové číslo ENZOBMLKI1110020
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Caspase assay buffer
02, Caspase assay buffer, 20 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 mL
Product Details & Documents
50 mM HEPES, pH 7,4, 100 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20 mL
  • Popis:
    Caspase assay buffer
  • Sekvence:
    02
Specifikace