Orders LinkContactUsLinkComponent
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
02, Fixation/Permeabilization, (buffer), 100 mL
Katalogové číslo ENZOADI950010100
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Katalogové číslo ENZOADI950010100
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
02, Fixation/Permeabilization, (buffer), 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Fixation/Permeabilization, (buffer)
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    ENZOADI950010100
  • Formulace:
    Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde and 0,1% Saponin.