Orders LinkContactUsLinkComponent
Wash buffer concentrate
Wash buffer concentrate
03, Wash buffer concentrate, 100 mL
Katalogové číslo ENZOADI801287
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Wash buffer concentrate
Katalogové číslo ENZOADI801287
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Wash buffer concentrate
03, Wash buffer concentrate, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Liquid. TRIS buffered saline containing detergents.
For ELISA.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Wash buffer concentrate
  • Sekvence:
    03
  • Cat. No.:
    ENZOADI801287
  • Formulace:
    Liquid, TRIS buffered saline containing detergents