ContactUsLinkComponent
Anti-Membrin Mouse Monoclonal Antibody
Anti-Membrin Mouse Monoclonal Antibody
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
Certificates
Anti-Membrin Mouse Monoclonal Antibody
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
Specifications
  • Catalog No:
  • ENZOADIVAMPT046D
  • ENZOADIVAMPT046F
  • Název antigenu:
  • Membrin
  • Membrin
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Reaktivita:
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Izotyp:
  • IgG1
  • IgG1
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Formulář:
  • Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 0,1 mM PMSF and 50% glycerol.
  • Čištění:
  • Protein G affinity purified