Orders LinkContactUsLinkComponent
Penetration probe
Penetration probe
Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable, −85…+150 °C, Class A, 5×60 mm
Katalogové číslo 620-1971
Dodavatel:   Testo
Penetration probe
Katalogové číslo 620-1971
Dodavatel:  Testo
Penetration probe
Penetration probe
Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable, −85…+150 °C, Class A, 5×60 mm
Přejít na:
Price
2 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Rozsah:
    −85…+150 °C
  • Popis:
    Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable
  • Přesnost:
    Class A
  • Ø×D:
    5×60 mm