ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, (1S)-(−)-Verbenone
 :  Merck
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, (1S)-(−)-Verbenone
 :  Merck
  • Čí. CAS:
    1196-01-6
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00065445
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (1S,5S)-2-Pinen-4-one; (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
  • Molekulární hmotnost:
    150,22
  • Hustota:
    0,975 g/ml at 20 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    85 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    227 - 228 °C (lit.)
Frequently Bought Together