Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Dodavatel:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Certifikáty
Bottle brushes, with head bundle
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál štětin
    Délka hlavy kartáčku
    Kartáčová hlava Ø
    Handle material
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • REIT21500234
    Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
    Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
    01
    Hog bristle
    85 mm
    50 mm
    Ocel, poznikovaná
    390 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 140,00 Kč
    2 140,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 140,00 Kč
  • REIT22550234
    Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material
    Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material
    02
    Hog bristle
    100 mm
    55 mm
    Ocel, poznikovaná
    420 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 410,00 Kč
    2 410,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 410,00 Kč
  • REIT23630202
    Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material
    Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material
    03
    Horse hair
    120 mm
    63 mm
    Ocel, poznikovaná
    470 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 3 030,00 Kč
    3 030,00 Kč
    1 * 10 KS
       3 030,00 Kč
  • REIT23630203
    Brush for 0,75 l bottle, with nylon fill material
    Brush for 0,75 l bottle, with nylon fill material
    04
    Nylon
    120 mm
    63 mm
    Ocel, poznikovaná
    470 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 460,00 Kč
    2 460,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 460,00 Kč
  • REIT63800202
    Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material
    Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material
    06
    Horse hair
    140 mm
    80 mm
    Ocel, poznikovaná
    550 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 020,00 Kč
    4 020,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 020,00 Kč
  • REIT63800203
    Brush for 1 l bottle, with nylon fill material
    Brush for 1 l bottle, with nylon fill material
    07
    Nylon
    140 mm
    80 mm
    Ocel, poznikovaná
    550 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 710,00 Kč
    2 710,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 710,00 Kč
  • REIT63800234
    Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material
    Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material
    08
    Hog bristle
    140 mm
    80 mm
    Ocel, poznikovaná
    550 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 180,00 Kč
    4 180,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 180,00 Kč