0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kity pro environmentální testy
Reagents for fluoride determination using Lovibond® MD photometers
Reagents for fluoride determination using Lovibond® MD photometers
Reagents for fluoride determination using Lovibond® MD photometers
LOVI467481
:
Lovibond
:
Reagents for fluoride determination using Lovibond® MD photometers
LOVI467481
:
Lovibond
:
Bal.:
250 mL
Popis:
SPADNS reagent solution
Sekvence:
44
Pro jednotku:
MD 100, MD 600, MD610, MultiDirect and SpectroDirect
Rozsah:
0,2 – 2 mg/l F