Reagent for sulphate determination using Lovibond® MD photometers
Katalogové číslo LOVI515450BT
Dodavatel: Lovibond
Číslo CAS:
Specifikace
- Chemická metoda:Barium sulphate (turbidity)
- Bal.:100 Tab.
- Popis:Sulphate tablet
- Pro jednotku:MD600, MD610, MultiDirect and Spectrodirect
- Rozsah:5 - 100 mg/l SO₄