ContactUsLinkComponent
PHMB tablet for use with Lovibond® MD photometers
PHMB tablet for use with Lovibond® MD photometers
Katalogové číslo LOVI516100BT
Dodavatel:  Lovibond
Číslo CAS:  
undefined
PHMB tablet for use with Lovibond® MD photometers
Katalogové číslo LOVI516100BT
Dodavatel:  Lovibond
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Chemická metoda:
    Buffer/indicator
  • Bal.:
    100 Tab.
  • Popis:
    PHMB photometer tablet
  • Pro jednotku:
    MD600, MD610
  • Rozsah:
    2 - 60 mg/l PHMB