ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Silica
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Silica
  FM25961E
 :  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Silica
  FM25961E
 :  Avantor
   Low Manufacturing Impact
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Ø vnitř.:
    4,60 mm
  • Velikost částic:
    4 µm
  • Velikost pórů:
    120 Å
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Kód USP:
    L3
  • Povrchová oblast:
    300 m²/g
  • Hardware kolony:
    Stainless steel
  • Fáze:
    Silica
  • Obalový materiál:
    Silica
  • Bal.:
    1
Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica. They are suitable for the analysis of a wide range of analytes.
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Long column life