Orders LinkContactUsLinkComponent
Serum pipettes
Serum pipettes
18, Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 500/inner pack, 1500 pieces/carton
Katalogové číslo 612-1021
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Serum pipettes
Katalogové číslo 612-1021
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Serum pipettes
18, Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 500/inner pack, 1500 pieces/carton
Přejít na:
Price
4 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.500 KS
Product Details & Documents
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikace
  • Balené:
    500/inner pack, 1500 pieces/carton
  • Sterilní:
    -
  • Kapacita:
    2,5 ml
  • Popis:
    Serum pipettes, graduated
  • Délka:
    153 mm
  • Sekvence:
    18