Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrode
pH electrode
Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm, Type 230, 0 - 14, Plast, Gel, BNC
Katalogové číslo LOVI721230
Dodavatel:   Lovibond
pH electrode
Katalogové číslo LOVI721230
Dodavatel:  Lovibond
pH electrode
pH electrode
Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm, Type 230, 0 - 14, Plast, Gel, BNC
Přejít na:
Price
3 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Combined pH/temperature electrode with temperature sensor NTC 30 kOhm and BNC connection.
Specifikace
  • Připojení:
    BNC
  • Type:
    Type 230
  • Popis:
    Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm
  • Materiál:
    Plast
  • Elektrolyt:
    Gel
  • pH:
    0 - 14