Methyl palmitoleate 99% analytical standard for GC
Katalogové číslo ACRO460400010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:0,88 g/cm³
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:1120-25-8
Vzorec:C₁₇H₃₂O₂
MDL číslo:MFCD00042911