Methyl nervonate 99% analytical standard for GC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:2733-88-2
:
Vzorec:C₂₅H₄₈O₂
MDL číslo:MFCD00056324
:380.65 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White low melting solid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥98.5 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together