Minocycline hydrochloride 97%
Katalogové číslo ACRO455330010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Light yellow to ochre Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤10 %
- HPLC:≥96.0 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:493.94 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:13614-98-7
Vzorec:C₂₃H₂₇N₃O₇
MDL číslo:MFCD00083669