Uhličitan vápenatý ACS chelometric standard
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:471-34-1
:
Vzorec:CaCO₃
MDL číslo:MFCD00010906
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline powder
- Titration Complexometric:99.95 to 100.05 % (on dried substance)
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Fluoride (F):≤0.0015 %
- Sulfate (SO4):≤0.005 %
- Ammonium (NH4):≤0.003 %
- Barium (Ba):≤0.01 %
- Iron (Fe):≤0.002 %
- Magnesium (Mg):≤0.01 %
- Potassium (K):≤0.01 %
- Sodium (Na):≤0.01 %
- Strontium (Sr):≤0.1 %
- Heavy metals (ICP-OES):≤0.001 %
- Insoluble matter:≤0.01 % (in dilute HCl)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together