Petrolether, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:64742-49-0
:8032-32-4
MDL číslo:MFCD00081849
Bod varu:40…60 °C (1,013 hPa)
Hustota:0,65 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–30 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:265-151-9
UN:3295
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Výsledky testů specifikací
- Boiling range:40 - 60 °C
- Water (Karl Fischer):Max. 0.02 %
- Non-volatile matter:Max. 0.002 %
- Aromatic substances (as C₆H₆):Max. 0.01 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together