Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide box
001, Slide box, Bílá, PP, 5, 44×23×86 mm
Katalogové číslo GLWAK05
Dodavatel:   GLW
Slide box
Katalogové číslo GLWAK05
Dodavatel:  GLW
Slide box
Slide box
001, Slide box, Bílá, PP, 5, 44×23×86 mm
Přejít na:
Price
65,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Slide box with five compartments and fixed blade to secure the slides.
  • Slides are stabilised with the fixed blade in the film hinged lid
  • Can be used in freezer down to –90 °C
  • Optional safety seals can prevent the unauthorised access
Suitable for storing, transporting, freezing and autoclaving the samples.
Specifikace
  • Počet sklíček:
    5
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Slide box
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    001
  • Š×H×V:
    44×23×86 mm