0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kyselina octová
Kyselina octová 30% pro biofarmaceutickou produkci
Kyselina octová 30% for biopharmaceutical production
6516.2500
:
VWR Chemicals
:
Kyselina octová 30% for biopharmaceutical production
6516.2500
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
2,5 L
Sekvence:
5096
:
:
Ambient
:
200-580-7
:
2790
:
8,III
:
GHS05
:
64-19-7
:
H₃CCOOH
:
MFCD00036152