Kyselina sírová 1 mol/l (2 N) vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Katalogové číslo 6501.2500
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer:0.996 --> 1.004 mol/l
- Appearance:Passes test
- Identification:Passes test
- Residual metal catalyst:Unlikely to be present
- Residual solvents (ICH Q3C):Excl.by manufact. process
- Endotoxin:Max. 2.5 EU/ml
- Filtered through:0.2 μm Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Číslo CAS:7664-93-9
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589