Hydroxid sodný 6 mol/l (6 N) vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Katalogové číslo 85522.320
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:5.9 --> 6.1 mol/l
- Appearance:Passes test
- CO3 (as Na2CO3):Max. 1 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 30 ppm
- Fe (Iron):Max. 3 ppm
- Residual metal catalysts:Unlikely to be present
- Residual solvents (ICH Q3C):Excl.by manufact. process
- Endotoxin:Max. 2.0 EU/ml
- Filtered through 0.2 μm:Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Číslo CAS:1310-73-2
Vzorec:NaOH
MDL číslo:MFCD00003548