ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, ActivArmr® 97-681
Industrial gloves, ActivArmr® 97-681
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Industrial gloves, ActivArmr® 97-681
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE97-681/9
  • ANSE97-681/10
  • ANSE97-681/8
  • ANSE97-681/11
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Materiál vložky:
  • Nylon/akryl
  • Nylon/akryl
  • Nylon/akryl
  • Nylon/akryl
  • Provedení:
  • Fully dipped PVC coating
  • Fully dipped PVC coating
  • Fully dipped PVC coating
  • Fully dipped PVC coating
  • Typ manžety:
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (2231B), EN 511 (221);
  • EN 388:2016 (2231B), EN 511 (221);
  • EN 388:2016 (2231B), EN 511 (221);
  • EN 388:2016 (2231B), EN 511 (221);
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +