Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller with cable, TR 28-3T
Katalogové číslo 453-2108
Dodavatel:   GESTIGKEIT HARRY
Temperature controller, TR 28-3T
Katalogové číslo 453-2108
Dodavatel:  GESTIGKEIT HARRY
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller with cable, TR 28-3T
Přejít na:
Price
26 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
  • Regulated by PID controller
Specifikace
  • Model:
    TR 28-3T
  • Popis:
    Temperature controller with cable
  • Hmotnost:
    2,2 kg
  • Cat. No.:
    453-2108
  • Š×H×V:
    200×280×65 mm
  • Elektrické napětí:
    220..240 V; 50/60 Hz
  • Rozsah teplot:
    20...600 °C