Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue forceps
Tissue forceps
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Tissue forceps
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Certifikáty
Tissue forceps
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Delicate forceps made from stainless steel.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Type
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 232-2102
    Standard
    Standard
    01
    Straight
    145 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 993,00 Kč
    993,00 Kč
    1 * 1 KS
       993,00 Kč
  • 232-2178
    Delicate
    Delicate
    02
    Curved
    130 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
    1 180,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 180,00 Kč