Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue forceps, Semken
Tissue forceps, Semken
05, Semken, delicate, Curved, 120 mm
Katalogové číslo HAMML-HSC239-12
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Tissue forceps, Semken
Katalogové číslo HAMML-HSC239-12
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Tissue forceps, Semken
Tissue forceps, Semken
05, Semken, delicate, Curved, 120 mm
Přejít na:
Price
1 450,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Curved, delicate forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved
  • Popis:
    Semken, delicate
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    05