ContactUsLinkComponent
Catalase (from Micrococcus lysodeikticus)
  SIAL60634-500ML
 :  Merck
 :  
Catalase (from Micrococcus lysodeikticus)
  SIAL60634-500ML
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    500 mL
  • Čí. CAS:
    9001-05-2
  • Zdroj:
    Micrococcus lysodeikticus
  • Sekvence:
    02
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Formulář:
    Dark brown Solution
  • Název enzymu:
    Catalase
  • Aktivita enzymu:
    65000 - 150000 U/ml
  • Molekulární hmotnost:
    230000
Catalase catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. The enzyme activity will be in the range of 65000 to150000 U/mL at pH 7.0 and 25 °C.