ContactUsLinkComponent
Záznamník pro monitorování kvality vzduchu, testo 160 IAQ
Záznamník pro monitorování kvality vzduchu, testo 160 IAQ
Katalogové číslo 620-2693
Dodavatel:  Testo
undefined
Záznamník pro monitorování kvality vzduchu, testo 160 IAQ
Katalogové číslo 620-2693
Dodavatel:  Testo
Specifikace
  • Rozsah:
    T: 0...50 °C
    RH: 0...100 %RH (non-condensing)
    CO₂: 0...5000 ppm
    P: 600...1100 mbar
  • Rozlišení:
    T: 0,1 °C
    RH: 0,1 % RH
    CO₂: 1 ppm
    P: 1 mbar
  • Datová paměť - Počet odečtů:
    32000 measuring values / sum of all channels
  • Rozhraní:
    WiFi,
    USB
  • Ochranná třída:
    IP 20
  • Popis:
    Záznamník WiFi s displejem a integrovanými snímači teploty, vlhkosti, CO2 a atmosférického tlaku, testo 160 IAQ
  • Model:
    testo 160 IAQ
  • Životnost baterie:
    365 days
  • Displej:
    LCD
  • Hmotnost:
    269 g
  • Š×H×V:
    117×82×32 mm
  • Přesnost:
    RH: ±2,0% RH at +25,0 and 20 - 80 % RH, ±3,0 % RH at +25,0 and < 20 and > 80 % RH, ±1,0 % RH hysteresis, ±1,0 % RH / year drift
    CO₂: ±(50 ppm + 3% of mv) at 25 °C, without external power supply: ±(100 ppm + 3% of mv) at 25 °C
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Velkou část svého času trávíme v uzavřených místnostech - doma, na pracovišti nebo ve veřejných budovách. Špatná kvalita vzduchu může vyvolat určité zdravotní problémy, výskyt plísně způsobuje alergie a astma, vysoké koncentrace CO₂ mohou přispět k bolestem hlavy a problémům se soustředěním. Pravidelné měření kvality vnitřního ovzduší a komfortu na pracovištích umožňuje přesné nastavení vnitřního prostředí a snižuje riziko nedostatku personálu v důsledku nemoci. Měření kvality vzduchu v interiéru a měření komfortu vede k lepšímu výkonu personálu.
  • Senzory vnitřní teploty, vlhkosti, koncentrace CO₂ a atmosférického tlaku
  • Delší životnost baterie a funkce alarmu pro kritické hodnoty
  • Centrální provozní centrum pro monitorování, dokumentaci a správu všech měřicích míst
  • Bezpečná ochrana vašich naměřených dat před neoprávněným přístupem třetích stran
  • Dva licenční balíčky (Basic, Advanced) s různým rozsahem funkcí (pro další informace nás prosím kontaktujte)
  • Automatické ukládání vašich naměřených hodnot, všechna naměřená data jsou neustále k dispozici
Parametry měření: Teplota, vlhkost, koncentrace CO₂ , tlak. Perfektně propojené datové úložiště v Testo Cloud, alarm v reálném čase prostřednictvím e-mailu nebo SMS (volitelně ve spojení s Advanced licencí).
Na displeji záznamníku lze odečíst následující hodnoty:
při síťovém provozu: koncentrace CO₂ a střídavě teplota a vlhkost. Hodnoty atmosférického tlaku se nezobrazují na displeji záznamníku, jsou však dostupné v cloudu
V režimu baterie: koncentrace CO₂ a teplota. Údaje o vlhkosti se nezobrazují – to zajišťuje delší životnost baterie
Ideální pro sledování kvality vnitřního vzduchu za okolních podmínek, jako jsou integrované senzory teploty, vlhkosti, CO₂ a atmosférického tlaku, princip semaforu pro zobrazení kvality vzduchu, správa dat přes Testo cloud.
Delivery: Dodáváno s WiFi dataloggerem testo 160 IAQ, včetně bezplatného cloudového přístupu (základní funkce), USB síťovou jednotkou, USB kabelem rozhraní, nástěnným držákem s nástrojem a lepicím proužkem, nálepkou s QR kódem, kalibračním protokolem a krátkými instrukcemi.