terc-Butylmethylether, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:1634-04-4
:
Vzorec:(CH₃)₃COCH₃
MDL číslo:MFCD00008812
Merck Index:13,06059
Bod varu:55,2 °C (1013 hPa)
Hustota:0,7405 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:216-653-1
UN:2398
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Výsledky testů specifikací
- undefined:99-100 %
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together