Organic reference standard, Trolamine, Ph.Eur., RS
EDQMT2545000
: EDQM
:
- Typ balení:Vial
- Bal.:2.250 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:102-71-6
- Popis:Trolamine
- Vzorec:C₆H₁₅NO₃
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Trolamine
- In Monograph 1577
- Solubility in water: 149 g/l at 20 °C
- Pharmaceutical applications