ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Spiramycin, Ph.Eur., RS
Organic reference standard, Spiramycin, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMS1100000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  
Organic reference standard, Spiramycin, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMS1100000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    200 mg
  • Standard:
    Reference standard
  • Čí. CAS:
    8025-81-8
  • Popis:
    Spiramycin
  • Vzorec:
    C₄₃H₇₄N₂O₁₄
  • Skladovací teplota:
    Ambient
  • Popis:
    Spiramycin
Specifications
About this item
  • In Monographs 0179, 0293, 1982, and 20702
  • Soluble in organic solvents
  • Partial solubility in water
  • Pharmaceutical applications