ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Sisomicin sulfate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMS0660000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  
Organic reference standard, Sisomicin sulfate, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMS0660000
Supplier:  EDQM
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    60 mg
  • Standard:
    Reference standard
  • Čí. CAS:
    53179-09-2
  • Popis:
    Sisomicin sulfate
  • Vzorec:
    C₃₈H₈₄N₁₀O₃₄S₅
  • Skladovací teplota:
    Ambient
  • Popis:
    Sisomicin sulphate
Specifications
About this item
  • In Monograph 0331 and 1351
  • Partial solubility in water
  • Pharmaceutical applications