ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Simvastatin, Ph.Eur., RS
  EDQMS0650000
 :  EDQM
 :  
Organic reference standard, Simvastatin, Ph.Eur., RS
  EDQMS0650000
 :  EDQM
 :  
  • Typ balenĂ­:
    Vial
  • Bal.:
    200 mg
  • Standard:
    Reference standard
  • Čí. CAS:
    79902-63-9
  • Popis:
    Simvastatin
  • Vzorec:
    C₂₅H₃₈O₅
  • SkladovacĂ­ teplota:
    Ambient
  • Popis:
    Simvastatin
  • In Monograph 1563
  • Soluble in/miscibility with ethyl acetate and methanol
  • Pharmaceutical applications