Organic reference standard, Piroxicam, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMP2130000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:50 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:36322-90-4
- Popis:Piroxicam
- Vzorec:C₁₅H₁₃N₃O₄S
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Piroxicam
Specifikace
O tomto produktu
- In Monograph 0944
- Solubility in water: less than 0,1 g/l