Organic reference standard, Pidolic acid, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMY0000123
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Vial
- Bal.:125 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:98-79-3
- Popis:Pidolic acid
- Vzorec:C₅H₇NO₃
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Pidolic acid
Specifications
About this item
- In Monograph 1619
- Pharmaceutical applications