Organic reference standard, Pentamidine diisetionate, Ph.Eur., RS
EDQMP0405000
: EDQM
:
- Typ balení:Vial
- Bal.:30 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:140-64-7
- Popis:Pentamidine diisetionate
- Vzorec:C₂₃H₃₆N₄O₁₀S₂
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Pentamidine diisetionate
- In Monograph 1137 and 1436
- Solubility in water: 100 to 1000 g/l