Organic reference standard, Nortriptyline hydrochloride, Ph.Eur., RS
Catalog # EDQMN1280000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Vial
- Bal.:10 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:894-71-3
- Popis:Nortriptyline hydrochloride
- Vzorec:C₁₉H₂₂ClN
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Nortriptyline hydrochloride
Specifications
About this item
- In Monograph 0941