Organic reference standard, Naphazoline impurity A, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMN0200000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:15 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:36321-43-4
- Popis:Naphazoline impurity A
- Vzorec:C₁₄H₁₆N₂O
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Naphazoline impurity A
Specifikace
O tomto produktu
- In Monographs 0147 and 0730
- Solubility in water: 100 - 1000 g/l