Organic reference standard, Methylnitrosoindoline, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMM1625000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:110 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:85440-79-5
- Popis:Methylnitrosoindoline
- Vzorec:C₉H₁₀N₂O
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Methylnitrosoindoline
Specifikace
O tomto produktu
- In Monograph 1108
- Solubility in water: less than 1 g/l