Organic reference standard, Maltitol, Ph.Eur., RS
Katalogové číslo EDQMM0160000
Dodavatel: EDQM
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:1.200 mg
- Standard:Reference standard
- Čí. CAS:585-88-6
- Popis:Maltitol
- Vzorec:C₁₂H₂₄O₁₁
- Skladovací teplota:Ambient
- Popis:Maltitol
Specifikace
O tomto produktu
- In Monographs 1235 and 1236
- Solubility in water
- Pharmaceutical applications